Descripción
Prolonga de manera económica la vida útil de las columnas HPLC
Características de la fase sólida Betasil C18
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | BetaSil |