Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaSil™ C18
Código de producto. 10035513 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 o 4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10035513 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10427334 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10621206 3 mm 5 μm paquete de 4
10448094 4 o 4,6 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10035513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70105012101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prolonga de manera económica la vida útil de las columnas HPLC
Características de la fase sólida Betasil C18
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria C18
Línea de productos BetaSil