Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10508015 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10508015 150 mm 2,1 mm cada uno
10363075 50 mm 1 mm cada uno
10189604 50 mm 2,1 mm cada uno
10119524 100 mm 1 mm cada uno
10668995 125 mm 4 mm cada uno
10411845 125 mm 4,6 mm cada uno
10189044 150 mm 4 mm cada uno
11522971 200 mm 4,6 mm cada uno
10463525 100 mm 2,1 mm cada uno
10507825 100 mm 4,6 mm cada uno
10549735 50 mm 4,6 mm cada uno
10302675 30 mm 2,1 mm cada uno
10382765 250 mm 2,1 mm cada uno
10468613 250 mm 4 mm cada uno
10427064 250 mm 3 mm cada uno
10704746 250 mm 4,6 mm cada uno
10508025 125 mm 3 mm cada uno
10022063 150 mm 4,6 mm cada uno
11593231 250 mm 10 mm cada uno
11583231 150 mm 20 mm cada uno
11532971 300 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10508015 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70105152130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Grosor de película 5 µm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Tipo de funcionalidad/interacción Estándar
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 20%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna