Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic de fenil
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Para utilizar con (equipo):
Columna para HPLC Hypersil™
Columnas HPLC BetaBasic™
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 7 % |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 150Å |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas HPLC BetaBasic™ |
| Fase estacionaria | Fenil |
| Forma de partícula | Esférica |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Línea de productos | Beta |