Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic de fenil
Código de producto. 10340865 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Para utilizar con (equipo):
Columna para HPLC Hypersil™
Columnas HPLC BetaBasic™
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Para utilizar con (equipo) unitSize
10340865 4 mm 5 μm Columnas HPLC BetaBasic™ paquete de 4
10690816 3 mm 3 μm Columnas HPLC BetaBasic™ paquete de 4
10574125 2,1 mm 3 μm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10340865 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71805014001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas protectoras ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 7 %
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas HPLC BetaBasic™
Fase estacionaria Fenil
Forma de partícula Esférica
Con desactivación terminal Sí
Línea de productos Beta