Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ CN Javelin™
Código de producto. 11583261 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11583261 2,1 mm 20 mm paquete de 4
11593261 4 mm 20 mm paquete de 4
2 options
Código de producto. 11583261
Marca: Thermo Scientific™ 71705022106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria CN
Línea de productos Beta