Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 4, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Tipo USP | L26 |
| Fase estacionaria | C4 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 6 % |
| Mostrar más |