Learn More
Thermo Scientific™ Dispensadores remotos Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Código de producto. 15132883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Dispensador de agua, versión de pared
Dispensador de agua, versión de sobremesa
Altura (imperial):
25,8 in
28,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Altura (imperial) unitSize
15132883 Dispensador de agua, versión de pared 25,8 in cada uno
15182883 Dispensador de agua, versión de sobremesa 28,5 in cada uno
2 options
Código de producto. 15132883
Marca: Thermo Scientific™ 50136505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la flexibilidad con dispensadores remotos adicionales
  • Disponibles en versiones de sobremesa y de montaje en pared
  • Conecte hasta dos dispensadores adicionales por sistema
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC
Tipo Dispensador de agua, versión de pared
Anchura (imperial) 10,2 in
Anchura (métrico) 260 mm
Altura (imperial) 25,8 in
Altura (métrico) 655 mm
Fondo (imperial) 21 pulg
Fondo (métrico) 530 cm