Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Aquasil™ C18 Javelin™
Código de producto. 11583311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11583311 2,1 mm 20 mm 5 μm paquete de 4
11523311 2,1 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11543311 3 mm 20 mm 3 μm paquete de 4
11563311 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11583311 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77505022106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • Diseño de conexión directa de apriete manual para ofrecer comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida Aquasil C18
  • Fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Retención de compuestos polares
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria C18