Descripción
- Diseño de conexión directa de apriete manual para ofrecer comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Retención de compuestos polares
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | C18 |