Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Aquasil™ C18 Javelin™
Código de producto. 11523311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Unit Size:
paquete de 4
Product Code. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11523311 2,1 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11543311 3 mm 20 mm 3 μm paquete de 4
11563311 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11583311 2,1 mm 20 mm 5 μm paquete de 4
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11523311
Brand: Thermo Scientific™ 77503012106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • Diseño de conexión directa de apriete manual para ofrecer comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida Aquasil C18
  • Fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Retención de compuestos polares
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria C18