Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Código de producto. 11846340 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo de 16 mL
24 x 0,2 mL
24 x 0,25/0,4 ml
24 x 0,5/0,6 ml
Para utilizar con (equipo):
Rotor de ángulo fijo para centrífuga Stratus
Rotor de  x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 24
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) unitSize
11846340 24 x 0,2 mL Rotor de  x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal paquete de 24
10751313 1 tubo de 16 mL Rotor de ángulo fijo para centrífuga Stratus paquete de 2
11826340 24 x 0,25/0,4 ml Rotor de  x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal paquete de 24
11836340 24 x 0,5/0,6 ml Rotor de  x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal paquete de 24
4 options
Código de producto. 11846340
Marca: Thermo Scientific™ 76003250
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar.
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar. Seleccione entre varios adaptadores para tubos de microlitros y adaptadores de PCR para el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de tubo para PCR
Tipo de tubo PCR
Capacidad 24 x 0,2 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor de  x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Tamaño del tubo 0,2 mL