Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
0,3 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Diámetro interno de 300 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna capilar |
| Diámetro (métrico) | 0,3 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 450 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | nanoLC |
| Mostrar más |