Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 15142428 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
0,3 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15142428 50 mm 0,3 mm cada uno
15132428 150 mm 1 mm cada uno
15152428 150 mm 0,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15142428 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 164901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna capilar; Carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
  • Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
  • Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
  • Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
  • Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
  • Máxima reproducibilidad columna a columna
  • HPLC miniaturizada moderna y sencilla
  • Diámetro interno de 300 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna capilar
Diámetro (métrico) 0,3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos nanoLC
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna HPLC Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper