Learn More
Thermo Scientific™ Columnas capilares Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 15132428 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
0,3 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15132428 150 mm 1 mm cada uno
15142428 50 mm 0,3 mm cada uno
15152428 150 mm 0,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15132428 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 164900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna capilar; Carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
  • Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
  • Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
  • Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
  • Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
  • Máxima reproducibilidad columna a columna
  • HPLC miniaturizada moderna y sencilla
  • Diámetro interno de 300 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna capilar
Diámetro (métrico) 1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos nanoLC
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna HPLC Acclaim PepMap C18 100A nanoViper