Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, robotic
Descripción
Placa con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific: la envoltura de faldón completo característica de la robótica proporciona una superficie uniforme para el agarre de los brazos robóticos. El diseño SuperPlate es cuatro veces más resistente que las placas de polipropileno estándar gracias a un diseño mejorado y a un polímero especialmente seleccionado que minimiza la deformación durante el ciclo térmico y después del sellado térmico. Las placas disponen de paredes finas para reducir la evaporación y una esquina recortada en la ubicación H1. Utilice estas placas de 96 pocillos con faldón completo en aplicaciones de PCR y qPCR.
Características destacadas
• Tamaño ANSI:SBS y apilable para su uso en sistemas automatizados
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficiencia de PCR
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Volumen máximo de pocillo de 0,2 ml (cuando se utiliza con cierres térmicos y adhesivos)
• Esquina recortada: H1
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 50 placa |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |