Learn More
Thermo Scientific™ Cubierta de placa para 96 pocillos de poliestireno con muescas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11540304
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility unitSize
11540304 Placa de 96 pocillos paquete de 50
1 options
Código de producto. 11540304
Marca: Thermo Scientific™ AB0751
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubiertas para placa de 96 pocillos de poliestireno o polipropileno, con o sin rebordes para facilitar el apilamiento
Las cubiertas de placas de polipropileno Thermo Scientific con reborde para apilamiento ofrecen opciones eficaces de sellado en una variedad de aplicaciones y pueden emplearse con placas de 96 pocillos. Las cubiertas están fabricadas de poliestireno o polipropileno y están disponibles con y sin reborde.
Características destacadas
  • Las cubiertas de poliestireno pueden utilizarse con todas las placas de 96 pocillos
  • Cubiertas con reborde para apilar placas con cubierta
  • Placas sin cubierta para sistemas automatizados
  • Las cubiertas de polipropileno, con y sin reborde, están disponibles para su uso con placas de 384 pocillos
Peligroso: Sin
condición de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Microplate Lid
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 3,31 x 0,36 in (126 x 84 x 9,25mm)
Material Poliestireno
Esterilidad Sala blanca
N.° de pocillos 96
Incluye Sin saliente de apilamiento (para sistemas automatizados)
Anillos de condensación No
N.º por caja 50
N.° por paquete 2
Dimensiones (L x An) 5 x 3,31 in (126 x 84 mm)
Formato Lid
Tipo de producto Tapa de placa
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Esquinas recortadas Esquina H1
Fit for Purpose PCR Ready