Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y tubos clúster ABgene™ 2DCypher™ de 0,65 ml
Código de producto. 11882053
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,65 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 11882053
Marca: Thermo Scientific™ AB1187
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponible embalado en gradilla de perfil bajo
  • La gradilla incorpora una entrada de pocillos cuadrada para maximizar el área de colocación
  • Aunque los tubos están apoyados en la base, sigue siendo posible escanear los códigos en la gradilla
  • Alto rendimiento con identificación de muestras individuales
  • El pocillo interno plano en V minimiza el volumen muerto
  • Tapa sellable y bloqueable
  • Escala de temperatura de -170 °C a +120 °C
  • Código alfanumérico de referencia grabado en la tapa de la gradilla
  • Las gradillas incluyen una referencia de cuadrícula alfanumérica que corresponde a la posición del tubo en la gradilla
  • Disponible en gradilla de alta resistencia (10 gradillas de 96 por paquete) en formato de microplaca con tamaño SBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,65 mL
Material Polipropileno
Tipo de tapón Bloqueable