Learn More
Thermo Scientific™ Placa de separación de 96 pocillos
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
- Volumen de pocillo de 0,6 ml
- Contiene fritas de polietileno
- Tamaño de poro de 30/45 μm
- Adecuado para la centrifugación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| N.° de pocillos | 96 |