Learn More
Thermo Scientific™ Placas con semifaldón de 96 pocillos, cubierta levantada
Descripción
Placa PCR ThermoFast 96 alto caudal ABgene
• Polipropileno virgen de alta transparencia
• Robotizable: pocas deformaciones post PCR
• Placa ThermoFast 96 Low Profile con falda
• Placa ThermoFast 96 Detección con código de barras
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• 'Detection' Mark I, con código de barras
• Polipropileno virgen de alta transparencia
• Robotizable: pocas deformaciones post PCR
• Placa ThermoFast 96 Low Profile con falda
• Placa ThermoFast 96 Detección con código de barras
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• 'Detection' Mark I, con código de barras
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN, ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, aplicaciones de qPCR |
| Con reborde | Sí |