Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor basculante de 4 puestos
Código de producto. 10294434 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
Falcon
Microtubo
Tubo Falcon de 50 ml
Tubo de 50 mL
Tubo de 7 mL
Tubo de recogida de sangre de 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tubo unitSize
10294434 Tubo de 7 mL cada uno
10759612 Tubo de 50 mL cada uno
10698802 Tubo de recogida de sangre de 15 ml cada uno
10076261 Microtubo cada uno
10688802 Falcon cada uno
10699762 Tubo Falcon de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10294434 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007545
Para una mayor versatilidad de procesamiento
Para una mayor versatilidad de procesamiento
  • Tamaño máximo del tubo: 30 x 117 mm
Información de órdenes
Pida el rotor de cestillo oscilante de 4 posiciones (75-007-591) con cestillos redondos (75-007-555). Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Nota: El adaptador cónico de 50 ml 75-007-556 requiere almohadillas de caucho (suministradas con los cestillos). Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Tubo de 7 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante