Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well Full-Skirted Plates, Standard
Descripción
Placa ThermoFast 384 ABgene
• Para PCR de alto caudal
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• Placa ThermoFast ABl 3730
• Placa ThermoFast 384 Detection Mark II
• Polipropileno de baja retención, que limita la adsorción de las muestras sobre las paredes
• Placa ThermoFast 384 Diamante
• Polímero ultra claro, de débil tasa de adsorción de ADN, transparencia de alta calidad
• Alta rigidez ideal para PCR de alto caudal
• Compatible con aparatos ABI (aparatos PCR, QPCR y secuenciador 3730)
• ABI 3730
• Para PCR de alto caudal
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• Placa ThermoFast ABl 3730
• Placa ThermoFast 384 Detection Mark II
• Polipropileno de baja retención, que limita la adsorción de las muestras sobre las paredes
• Placa ThermoFast 384 Diamante
• Polímero ultra claro, de débil tasa de adsorción de ADN, transparencia de alta calidad
• Alta rigidez ideal para PCR de alto caudal
• Compatible con aparatos ABI (aparatos PCR, QPCR y secuenciador 3730)
• ABI 3730
Certifications
Certifed free from human DNA, RNases and DNases.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certifed free from human DNA, RNases and DNases |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Material | Virgin Polypropylene |
| N.° de pocillos | 384 |
| Cantidad | 50/Pk. |