Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.2 ml
Descripción
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano |
| Color | Verde |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Thin Wall PCR Tube |