Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.2 ml
Descripción
Los tubos individuales de 0.2 ml con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0.2 ml.“” Tienen un volumen máximo de 0.25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Los tubos individuales de 0.2 ml Thermo Scientific con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0.2 ml.”“ Tienen un volumen máximo de 0.25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Características destacadas
• Aptos para bloques de termociclador de 0.2 ml
• Capacidad máxima del tubo de 0.25 ml cuando está cerrado
•
Tapón de cierre a presión integrado
• Disponibles con tapones abovedados o planos
Aplicaciones
• PCR
• Almacenamiento de muestras
Peligrosos: no
>Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente
PCR; almacenamiento de muestras
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano |
| Color | Surtido |
| Volumen (métrico) | 0.2 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0.2 ml para PCR y aplicaciones de almacenamiento de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado mate |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina |