Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático Thermo/PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Código de producto. 10581433
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modelo:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.63C
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Paquete de 6 10F-C/T-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Modelo unitSize
10581433 5 μl 23 G 0,63 mm 5F-C/T-5/0.63C cada uno
15298453 10 μl 25 G 0,5 mm 10F-C/T-5/0.5C cada uno
12614925 10 μl 23 G 0,63 mm Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.63C cada uno
12927506 10 μl 26 G 0,47 mm Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.47C cada uno
12643486 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C cada uno
10248770 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0.47C cada uno
10509522 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-5/0.63C 1 PCS
12716897 10 μl 26 G 0,47 mm Paquete de 6 10F-C/T-5/0.47C cada uno
11903416 10 μl 26 G 0,47 mm Paquete de 6 10F-C/T-5/0.47C paquete de 6
10366672 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C cada uno
10327012 25 μl 23 G 0,63 mm 25F-C/T-GT-5/0.63C cada uno
10474872 100 μl 23 G 0,63 mm 100F-C/T-GT-5/0.63C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10581433 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 001981
Incluye la tecnología de jeringas de diamante que mejora la resistencia a disolventes, amplía la escala de temperaturas y aumenta la fluidez operativa. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE PAL con aguja de punta cónica fija de 50 mm se utilizan con muestreadores automáticos CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñado específicamente para PAL
  • 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
  • 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
  • Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
  • Precisión y reproducibilidad;  ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
  • La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
  • El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 5F-C/T-5/0.63C
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus
Tipo de conexión Fijo