Learn More
Polvo Thermit, puro, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Forma física | Polvo sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Número MDL | 148616 |
| Envase | Tarro de cristal |