Learn More
Loeser Termistor para osmómetro
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para osmómetro Loser gama MOD200, Tipo 15M, Tipo 6M y Tipo 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100μl Probevolumen.
- Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Termistor |
| Para utilizar con (equipo) | Para osmómetro Loser gama MOD200, Tipo 15M, Tipo 6M y Tipo 6 |