Learn More
Thermographic Measurements Ltd Minitiras de medición de temperatura Thermax™
Código de producto. 11786358
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 132 °C a 160 °C
De 166 °C a 193 °C
De 199 °C a 232 °C
De 241 °C a 290 °C
De 44 °C a 62 °C
De 65 °C a 93 °C
De 99 °C a 127 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11786358 De 132 °C a 160 °C 10 PCS
11766358 De 65 °C a 93 °C paquete de 10
11776358 De 99 °C a 127 °C 10 PCS
11796358 De 166 °C a 193 °C 10 PCS
11756358 De 44 °C a 62 °C 10 PCS
11706368 De 199 °C a 232 °C paquete de 10
11716368 De 241 °C a 290 °C paquete de 10
7 options
Código de producto. 11786358
Marca: Thermographic Measurements Ltd M06STHERG5C01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una indicación de la temperatura actual con minitiras de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. Las tiras de temperatura pueden variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
  • Las cintas sensibles al calor permiten controlar la temperatura de esterilización
  • Disponible en formato vertical u horizontal
  • Adhesivo/a/s
  • Irreversibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.47 in.
Altura (métrico) 12 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 32 mm
Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 6-level Temperature Indicator 132°C to 160°C (270°F to 320 °F) Range 5
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Cinta térmica
Longitud (imperial) 1.26 in.
Descripción Thermax 6-level Temperature Indicator 132°C to 160°C (270°F to 320 °F)
Temperatura máx. (imperial) 320°F
Temperatura máxima 160°C
Temperatura mín. (imperial) 270 °F
Temperatura mín. (métrico) 132°C
Intervalo de temperatura (imperial) 270°F to 320 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 132 °C a 160 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C), ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
Subdivisión 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C (270°F, 280°F, 289°F, 300°F, 309°F, 320°F)