Learn More
Thermographic Measurements Ltd Minitiras de medición de temperatura Thermax™
Descripción
- Las cintas sensibles al calor permiten controlar la temperatura de esterilización
- Disponible en formato vertical u horizontal
- Adhesivo/a/s
- Irreversibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altura (imperial) | 0.47 in. |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 32 mm |
| Material | Polyimide Film, Acrylic Adhesive |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Thermax 6-level Temperature Indicator 241°C to 290°C (466°F to 554°F) Range 8 |
| Mostrar más |