Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de medición de temperatura Thermax™
Código de producto. p-8000484
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 154 °C
De 160 °C a 199 °C
De 204 °C a 260 °C
De 37 °C a 65 °C
De 71 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. 11730889
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGCD01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, industria alimentaria
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 51 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 51 mm
Material Poliéster con adhesivo acrílico, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F) Range C
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 0,7 in
Tipo de producto Etiqueta de medición de temperatura
Longitud (imperial) 2 pulg
Descripción Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F)
Temperatura máx. (imperial) 309 °F
Temperatura máxima 154 °C
Temperatura mín. (imperial) 241 °F
Temperatura mín. (métrico) 116 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 241 °F a 309 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 116 °C a 154 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C (241°F, 250°F, 261°F, 270 °F, 280 °F, 289°F, 300°F, 309°F)
Pantalla 116/121/127/132/138/143/149/154 °C
Anchura (métrico) 18 mm