Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Código de producto. 11750949
Click to view available options
Temperatura máxima:
132 °C
143 °C
193°C
210 °C
249 °C
260 °C
280°C
290 °C
37 °C
42°C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 11750949
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE249D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de precisión (29-99 °C (+/-1 °C)/100 -154°C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 %+1 °C).
  • Se vende en unidades de 50.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.51 in.
Altura (métrico) 13 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 12 mm
Material Poliimida con adhesivo acrílico modificado, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 0,51 in
Tipo de producto Irreversible Temperature Indicator
Longitud (imperial) 0,47 in
Descripción Thermax Encapsulated Temperature Indicator 249°C (480°F)
Temperatura máx. (imperial) 480°F
Temperatura máxima 249 °C
Temperatura mín. (imperial) 480 °F
Temperatura mín. (métrico) 249 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 480°F
Intervalo de temperatura (métrico) 249°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión Single Temperature
Pantalla 249 °C; 480 °F
Anchura (métrico) 13 mm
Báscula Dual °C (°F)
Mostrar más Mostrar menos
Debe almacenarse en un frigorífico