Learn More
Thermographic Measurements™ Tiras indicadoras de temperatura de 5 niveles Thermax™
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Las tiras indicadoras de temperatura de 5 niveles Thermax™ de TMC Hallcrest™ son irreversibles y registran la temperatura más alta alcanzada.
Marca:  Thermographic Measurements™ M05STHRGHD01P1
Código de producto. 11730899
  • 18.15€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-03-2026
Descripción
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).