Learn More
Thermographic Measurements Thermax: Indicador de 4 niveles
Código de producto. p-200007360
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 121 °C
De 149 °C a 166 °C
De 171 °C a 188 °C
De 193 °C a 210 °C
De 216 °C a 241 °C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 54 °C
De 60 °C a 77 °C
De 82 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17836088
Marca: Thermographic Measurements M04STHERGAD01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador irreversible del umbral de temperatura, para usar una única vez. Informa la temperatura máxima alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Registro permanente de la temperatura máxima alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Económico y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altura (métrico) 23 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 45 mm
Material Polyester Film
Descripción Thermax 4 Level Temperature indicator Range A
Temperatura máx. (imperial) 129°F
Temperatura máxima 54°C
Temperatura mín. (imperial) 36°F
Temperatura mín. (métrico) 2°C
Intervalo de temperatura (imperial) 99°F to 129°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 37 °C a 54 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 249, 260, 280, 290°C
Pantalla Visual Indicator
Anchura (métrico) 45 mm
Báscula °C and °F