Learn More
Thermographic Measurements Thermax: Indicador de 4 niveles
Código de producto. 17886078
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 121 °C
De 149 °C a 166 °C
De 171 °C a 188 °C
De 193 °C a 210 °C
De 216 °C a 241 °C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 54 °C
De 60 °C a 77 °C
De 82 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17886078
missing translation for 'mfr': Thermographic Measurements M04STHERGID01P1
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Indicador irreversible del umbral de temperatura, para usar una única vez. Informa la temperatura máxima alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Registro permanente de la temperatura máxima alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Económico y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Specifikationer
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altura (métrico) 23 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 45 mm
Material Polyethylene Naphthalate Film
Descripción Thermax 4 Level Temperature indicator Range I: 216°C to 241°C
Temperatura máx. (imperial) 466°F
Temperatura máxima 241°C
Temperatura mín. (imperial) 36°F
Temperatura mín. (métrico) 2°C
Intervalo de temperatura (imperial) 421°F to 466°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 216 °C a 241 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Exactitud ±1%+1°C
Subdivisión 216, 224, 232, 241°C
Pantalla Visual Indicator
Anchura (métrico) 45 mm
Báscula °C and °F
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.