Learn More
Thermographic Measurements Thermax: Indicador de 4 niveles
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 121 °C
De 149 °C a 166 °C
De 171 °C a 188 °C
De 193 °C a 210 °C
De 216 °C a 241 °C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 54 °C
De 60 °C a 77 °C
De 82 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Respuesta inmediata
- Registro permanente de la temperatura máxima alcanzada
- Resistente al aceite, al agua y al vapor
- Económico y fácil de usar
- Autoadhesivo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO9001 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
| Altura (métrico) | 23 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 45 mm |
| Material | Polyester Film |
| Descripción | Thermax 4 Level Temperature indicator Range D |
| Temperatura máx. (imperial) | 250°F |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Mostrar más |