Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Level Micro Range
Código de producto. p-7112486
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 132 °C
De 160 °C a 177 °C
De 182 °C a 199 °C
De 204 °C a 224 °C
De 49 °C a 65 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11780899
Marca: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG2C01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de precisión (29-99 °C (+/-1 °C) / 100 -154ºC (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 %+1 °C).
  • Se vende en unidades de 10.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.15 in.
Altura (métrico) 4 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 11 mm
Material Poliéster con adhesivo acrílico, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 49°C to 65°C Range 2
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 7 g
Tipo de producto Irreversible Temperature Indicator
Longitud (imperial) 0,43 in
Descripción Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 49°C to 65°C
Temperatura máx. (imperial) 149 °F
Temperatura máxima 65 °C
Temperatura mín. (imperial) 120 °F
Temperatura mín. (métrico) 49 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 48 °C a 45 °C a 60 °C a 65 °C (120 °F a 129 °F a 140 °F a 149 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De 49 °C a 65 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 49°C, 54°C, 60°C, 65°C
Pantalla Horizontal
Anchura (métrico) 4 mm