Learn More
Brady™ Etiquetas de placas de pocillos de transferencia térmica
Código de producto. p-192339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno (2500 etiquetas/rollo)
Cada uno (3000 etiquetas/rollo)
Altura (imperial):
0,2 in
2 in
Altura (métrico):
0,5 cm
50,8 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Altura (imperial) Altura (métrico) Material unitSize
11572945 Cada uno (2500 etiquetas/rollo) 0,2 in 0,5 cm Poliéster 1 rollo
10023812 Cada uno (3000 etiquetas/rollo) 2 in 50,8 mm Paño de nailon 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11572945 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062374
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas para placas de pocillos de transferencia térmica son ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de –70 a 110 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Satinado
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, orificio pasante (superior), placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 120 °C
Modelo THT-142-423-2.5
N.° por paquete 2500 Label(s) / Roll
Cantidad Cada uno (2500 etiquetas/rollo)
Forma Rectángulo
Tamaño 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 0.2 in H x 2.5 in W
Tamaño del panel (métrico) 5.08 mm H x 63.50 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 120 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 7,62 mm
Dimensions (LxW) 0,2 x 2,5 pulg.
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63,5 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 68.58 mm
Altura (imperial) 0,2 in
Altura (métrico) 0,5 cm
Alternate Part Number THT-142-423-2.5