Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series
Descripción
- Fiber ribbon core with resin formulation
- High density, solvent, high heat and scratch resistant
- For use with thermal transfer printers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Label Printers |
| Anchura (imperial) | 2.8 in. |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensiones (L x An) | 984 ft x 4,33 in |
| Descripción | Resin formulation |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Alternate Part Number | R4407-RD |