Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica, serie 4300
Código de producto. p-7077993
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
109,7 m x 101,6 mm (360 pies x 4 in.)
984 ft x 5,12 in
984 ft x 6,85 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10405992 109,7 m x 101,6 mm (360 pies x 4 in.) cada uno
11558414 984 ft x 5,12 in cada uno
11538424 984 ft x 6,85 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10405992 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso con impresoras de transferencia térmica. Las cintas de impresión de transferencia térmica de la serie 4300 Brady tienen formulación de resina/parafina y ofrecen una calidad de impresión fiable y nítida para maximizar la legibilidad del código de barras.
  • Núcleo de cinta de fibra con formulación de parafina/resina
  • Resistentes a las manchas y las sustancias químicas
  • Calidad de impresión nítida y fiable para maximizar la legibilidad del código de barras
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 4300
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Brady Label Printers
Anchura (imperial) 1.7 in.
Longitud (métrico) 110,00 m
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 109,7 m x 101,6 mm (360 pies x 4 in.)
Descripción Formulación de resina/cera
Formato Cinta de núcleo abierto
Caras imprimibles Lado de tinta dentro
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number R4301