Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica, serie 4300
Descripción
- Núcleo de cinta de fibra con formulación de parafina/resina
- Resistentes a las manchas y las sustancias químicas
- Calidad de impresión nítida y fiable para maximizar la legibilidad del código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Label Printers |
| Anchura (imperial) | 3.05 in. |
| Longitud (métrico) | 300.00 m |
| Anchura (métrico) | 174 mm |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensiones (L x An) | 984 ft x 6,85 in |
| Descripción | Formulación de resina/cera |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Mostrar más |