Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 17110511
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Color:
Amarillo, Blanco
Azul, Blanco
Naranja, Blanco
Rojo, Blanco
Rosa, Blanco
Verde, Blanco
Cantidad:
10.000 etiquetas/rollo
2500 etiquetas/rollo
3000 etiquetas/rollo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 2500
paquete de 3000
Código de producto. Longitud (métrico) Color Cantidad unitSize
17110511 9,53 mm Rosa, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17190501 9,53 mm Amarillo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17100511 9,53 mm Rojo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17120511 9,53 mm Naranja, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17130511 9,53 mm Verde, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17140511 9,53 mm Azul, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17130501 12,70 mm Amarillo, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17140501 12,70 mm Rojo, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17150501 12,70 mm Rosa, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17160501 12,70 mm Naranja, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17170501 12,70 mm Verde, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17180501 12,70 mm Azul, Blanco 2500 etiquetas/rollo paquete de 2500
17150511 12,70 mm Amarillo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17160511 12,70 mm Rojo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17170511 12,70 mm Rosa, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17180511 12,70 mm Naranja, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17190511 12,70 mm Verde, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17100521 12,70 mm Azul, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17170491 12,70 mm Amarillo, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17180491 12,70 mm Rojo, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17190491 12,70 mm Rosa, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17100501 12,70 mm Naranja, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17110501 12,70 mm Verde, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17120501 12,70 mm Azul, Blanco 10.000 etiquetas/rollo paquete de 10000
17110491 25,40 mm Amarillo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17120491 25,40 mm Rojo, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17130491 25,40 mm Rosa, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17140491 25,40 mm Naranja, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17150491 25,40 mm Verde, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
17160491 25,40 mm Azul, Blanco 3000 etiquetas/rollo paquete de 3000
30 options
Código de producto. 17110511
Marca: Brady™ 306985
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
  • La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
  • Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Specifications
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Rosa, Blanco
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Poliéster
Printable Sides Área delantera
Print Technology THT
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™11; impresora de etiquetas BBP™12; impresora de etiquetas Brady IP™ Series; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100; impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-304-494-3-PK
N.° por paquete 3000 Sets / Roll
Cantidad 3000 etiquetas/rollo
Forma Rectangle with Circle
Tamaño 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervalo de temperatura (imperial) De -320,8° a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,0762 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Longitud (imperial) 0,375 in
Longitud (métrico) 9,53 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Altura (imperial) 0.375 in.
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0.375 in.
Diámetro (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-304-494-3-PK