Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 11508684
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
63 mm
63 mm
83 mm
110 mm
110 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Color unitSize
11508684 110 mm Blanco 1 rollo
11508694 63 mm Verde 1 rollo
11528674 110 mm Verde 1 rollo
11528684 83 mm Verde 1 rollo
11528694 63 mm Azul 1 rollo
11548674 110 mm Azul 1 rollo
11548694 63 mm Rojo 1 rollo
11558674 110 mm Amarillo 1 rollo
11558684 83 mm Rojo 1 rollo
11568674 110 mm Rojo 1 rollo
11588684 83 mm Blanco 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11508684 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 217509
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas imprimibles de transferencia térmica Brady™ están compuestas de película de vinilo de color disponible en diferentes anchuras con un adhesivo acrílico permanente.
  • Película de vinilo de color imprimible para impresoras de transferencia térmica
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Para la identificación general e industrial
  • Compatible con los modelos de impresora Brady BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Se suministra como rollos de 40 m en tres anchuras
  • Temperaturas de servicio -70 °C a 40 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Pressure-sensitive Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 1 Roll/Pack
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +80°C
Grosor (imperial) 0.0042 in.
Grosor (métrico) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 40 x 110 mm
Longitud (imperial) 131 ft.
Longitud (métrico) 40 m
Anchura (imperial) 4.331 in.
Anchura (métrico) 110 mm
Alternate Part Number BPTC-110-439-WT