Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Código de producto. 17840368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 22,2 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 6,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 300
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) Etiquetas por fila unitSize
17840368 50,8 x 6,4 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 2000
17860168 101,6 x 101,6 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 300
17849277 101,6 x 101,6 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 500
17838987 50,8 x 6,4 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 4000
17830838 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 1000
17881118 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 2000
17800178 25,4 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 1000
17828987 25,4 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 3000
17839757 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 25,4 mm 2 etiquetas paquete de 2000
17800258 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 76,2 mm 2 etiquetas paquete de 4000
17881288 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 1000
17879557 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 5000
17850628 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 2 etiquetas paquete de 2000
17801298 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 2 etiquetas paquete de 4000
17830348 22,2 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 1000
17850818 22,2 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 3000
17821108 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etiqueta paquete de 1000
17869067 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etiqueta paquete de 1000
18 options
Código de producto. 17840368
Marca: GA International UC227C12WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 2000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +250°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Dimensions (LxW) 50,8 x 6,4 mm
Longitud (imperial) 0.25 in.
Longitud (métrico) 6.4 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm