Learn More
Brady™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels, B-427 Self Laminating Vinyl
Código de producto. 11518284
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
25,4 x 152,4 mm (An x Al)
50,8 x 152,4 mm (An x Al)
50,8 x 177,8 mm (An x Al)
Tamaño (imperial):
1 x 6 in (An x Al)
2 x 6 in (An x Al)
2 x 7 in (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
11518284 25,4 x 152,4 mm (An x Al) 1 x 6 in (An x Al) 1 rollo
11528284 50,8 x 152,4 mm (An x Al) 2 x 6 in (An x Al) 1 rollo
11538284 50,8 x 177,8 mm (An x Al) 2 x 7 in (An x Al) 1 rollo
3 options
Código de producto. 11518284
Marca: Brady™ 030546
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for a variety of applications. Brady Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels are made of vinyl cloth with repositionable rubber adhesive and can be wound inside or out with the ribbon coated side out.
  • For use with thermal transfer printers
  • Made of B-427 self laminating vinyl with permanent rubber adhesive
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Descripción Series de cinta sugeridas: R4300; R4500; R6200
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Clear, White
Acabado Mate
Formato IP™ Enabled
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto BBP81 Label Printer Label
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres, identificación de paneles
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Repetición horizontal (métrico) 27.94 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-81-427-1
N.° por paquete 1000 Label(s) / Roll
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 152.40 mm (H)
Tamaño (imperial) 1 x 6 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 25,4 x 152,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 157.15 mm
Dimensions (LxW) 152.4 x 25.40 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 6 in
Altura del área imprimible (imperial) 1.5 in
Altura (métrico) 152.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 38.10 mm
Alternate Part Number THT-81-427-1