Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque
Mezclador con bloque
Admite:
0,2 mL
20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
24 microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 24 microtubos de 2,0 mL |
| Capacidad de tubos | 2 mL |
| Tipo de producto | Bloque |
| N.º de posiciones | 24 |