Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Código de producto. 15673017 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque
Mezclador con bloque
Admite:
0,2 mL
20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
24 microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15673017 Bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15653027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15623027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15633027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15643027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15663027 Mezclador con bloque Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL cada uno
15683017 Bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15693017 Bloque 20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15603027 Bloque 20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15613027 Bloque 0,2 mL cada uno
10 options
Código de producto. 15673017
Marca: Thermo Scientific™ 13687712
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 24 microtubos de 1,5 mL
Capacidad de tubos 1,5 mL
Tipo de producto Bloque
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
N.º de posiciones 24