Descripción
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) |
| Tipo de producto | Bloque |
| N.º de posiciones | 20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) |