Learn More
WTW™ Impresora de matriz térmica
Descripción
- Dado que las tasas de transferencia de la mayoría de los dispositivos son fijas, es posible que la impresora deba ajustarse a la velocidad de transferencia correspondiente
- Los dispositivos WTW™ con interfaces de serie pueden conectarse directamente a. un ordenador y, por lo tanto, se utilizan para imprimir en un impresora
- 40 caracteres por línea
- Para ancho de papel de 112 mm, papel de impresora térmica, calidad normal, legible durante aprox. 5 años; alta calidad legible durante al menos 10 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 40 caracteres por línea |
| Tipo | Impresora de matriz térmica |
| Requisitos eléctricos | Funcionamiento con batería de 230 VAC, 50 Hz |
| Anchura (métrico) | Papel de 112 mm |