Learn More
Heidolph™ Líquido térmico: Líquido KRYO 30
Código de producto. 17195354 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Enfriadores Hei-CHILL
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17195354 Enfriadores Hei-CHILL 20 litros
1 options
Código de producto. 17195354 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5690061000
Fluido térmico no inflamable Heidolph para calefacción y rango de baja temperatura
  • Fluido térmico no inflamable Heidolph para calefacción y rango de baja temperatura
  • Fluido térmico de 20 l para enfriadores Hei-CHILL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Para utilizar con (equipo) Enfriadores Hei-CHILL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kryo 30
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol