Descripción
El software de gestión de flotas Applied Biosystems™ es tan intuitivo y fácil de usar como nuestros termocicladores. Con esta herramienta, podrá ver y controlar todos los sistemas de PCR Applied Biosystems™ ProFlex™ aplicados, los termocicladores automatizados y los termocicladores SimpliAmp™ en sus instalaciones.
Seguro: el software de gestión de flotas está instalado en un servidor que se establece de forma segura detrás de su cortafuegos
Flexible: cree permisos y reglas personalizadas para los usuarios, métodos e instrumentos
Potente: visualice rápidamente su inventario de termocicladores y la disponibilidad directamente desde el panel
Cómodo: controle de sus termocicladores, informes, métodos y actualizaciones de firmware desde su oficina, otro equipo de laboratorio o cualquier otro dispositivo en red
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 100/240 V |
| Línea de productos | Applied Biosystems |
| Tipo de pantalla | 49,53 cm (19,5 pulg). Ángulo de visión amplio |
| Tipo de software | Gestión y control de instrumentos |
| Tipo de producto | Software Fleet Control para termociclador |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Cantidad | 1 each |